Fontos dokumentumok
SAB5700695
Sigma-Aldrich
Anti-LDHA antibody produced in rabbit
Szinonimák:
GSD11, HEL-S-133P, LDHA, LDHM, PIG19
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
26
30
36
39
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
0.63 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LDHA(3939)
Általános leírás
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. The protein is found predominantly in muscle tissue and belongs to the lactate dehydrogenase family. Mutations in this gene have been linked to exertional myoglobinuria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-332 of human LDHA (NP_005557.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1