Fontos dokumentumok
SAB5700811
Sigma-Aldrich
Anti-VEGF Receptor 2 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CD309, FLK1, KDR, VEGF Receptor 2, VEGFR, VEGFR2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
151
75
79
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
2.14 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KDR(3791)
Általános leírás
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a major growth factor for endothelial cells. This gene encodes one of the two receptors of the VEGF. This receptor, known as kinase insert domain receptor, is a type III receptor tyrosine kinase. It functions as the main mediator of VEGF-induced endothelial proliferation, survival, migration, tubular morphogenesis and sprouting. The signalling and trafficking of this receptor are regulated by multiple factors, including Rab GTPase, P2Y purine nucleotide receptor, integrin alphaVbeta3, T-cell protein tyrosine phosphatase, etc.. Mutations of this gene are implicated in infantile capillary hemangiomas.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1150-1250 of human VEGF Receptor 2 (NP_002244.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1