Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700810
Sigma-Aldrich
Anti-ZEB1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
AREB6, BZP, DELTAEF1, FECD6, NIL2A, PPCD3, TCF8, ZEB1, ZFHEP, ZFHX1A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
116
122
124
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
2.2 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ZEB1(6935)
Általános leírás
This gene encodes a zinc finger transcription factor. The encoded protein likely plays a role in transcriptional repression of interleukin 2. Mutations in this gene have been associated with posterior polymorphous corneal dystrophy-3 and late-onset Fuchs endothelial corneal dystrophy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human ZEB1 (NP_001167567.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1