ABC41-M
Anti-Mitofusin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Fzo homolog, Transmembrane GTPase MFN1, Mitofusion-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MFN1(55669)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Organelle & Cell Markers
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mitofusin-1 in 10 µg HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Three isoforms of Mitofusin-1 are produced by alternative splicing with molecular weights of ~42 kDa, ~71 kDa, and ~84 kDa Uncharacterized bands may appear at ~45 kDa, ~48 kDa, and ~55 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1