Fontos dokumentumok
SAB5700743
Sigma-Aldrich
Anti-G6PD antibody produced in rabbit
Szinonimák:
G6PD, G6PD1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
59
62
63
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
0.57 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... G6PD(2539)
Általános leírás
This gene encodes glucose-6-phosphate dehydrogenase. This protein is a cytosolic enzyme encoded by a housekeeping X-linked gene whose main function is to produce NADPH, a key electron donor in the defense against oxidizing agents and in reductive biosynthetic reactions. G6PD is remarkable for its genetic diversity. Many variants of G6PD, mostly produced from missense mutations, have been described with wide ranging levels of enzyme activity and associated clinical symptoms. G6PD deficiency may cause neonatal jaundice, acute hemolysis, or severe chronic non-spherocytic hemolytic anemia. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 246-545 of human G6PD (NP_000393.4).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)