Fontos dokumentumok
SAB5600054
Sigma-Aldrich
Anti-Desmin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM234, purified immunoglobulin
Szinonimák:
DESM
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM234, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:1000-1:4000
western blot: 1:1000-1:2000
citations:
1
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM234, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:1000-1:4000
western blot: 1:1000-1:2000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Egyediség
This antibody reacts to human and mouse Desmin. This antibody may also react to rat and Bovine Desmin, as predicted by immunogen homology.
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to human Desmin
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eyemen Kheir et al.
Frontiers in physiology, 9, 352-352 (2018-04-21)
The formation and activity of mammalian tissues entail finely regulated processes, involving the concerted organization and interaction of multiple cell types. In recent years the prospective isolation of distinct progenitor and stem cell populations has become a powerful tool in