Fontos dokumentumok
SAB5700715
Sigma-Aldrich
Anti-AMPK alpha 1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
AMPK, AMPKa1, PRKAA1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
WB
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
64
65
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
2.89 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRKAA1(5562)
Általános leírás
The protein encoded by this gene belongs to the ser/thr protein kinase family. It is the catalytic subunit of the 5′-prime-AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a cellular energy sensor conserved in all eukaryotic cells. The kinase activity of AMPK is activated by the stimuli that increase the cellular AMP/ATP ratio. AMPK regulates the activities of a number of key metabolic enzymes through phosphorylation. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human AMPKα1 alpha 1 (NP_006242.5).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)