Fontos dokumentumok
SAB5700655
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1/Porin antibody produced in rabbit
Szinonimák:
PORIN, VDAC-1, VDAC1, VDAC1 / Porin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
30
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.39 mg/ml
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VDAC1(7416)
Általános leírás
This gene encodes a voltage-dependent anion channel protein that is a major component of the outer mitochondrial membrane. The encoded protein facilitates the exchange of metabolites and ions across the outer mitochondrial membrane and may regulate mitochondrial functions. This protein also forms channels in the plasma membrane and may be involved in transmembrane electron transport. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Multiple pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 2 3, 6, 9, 12, X and Y.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 / Porin (NP_003365.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1