MABN504
Anti-VDAC1 Antibody, clone N152B/23
clone N152B/23, from mouse
Szinonimák:
Voltage-dependent anion-selective channel protein 1, VDAC-1, hVDAC1, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, Porin 31HL, Porin 31HM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N152B/23, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VDAC1(7416)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected VDAC1 in human cardiac myocytes tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VDAC1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1