Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700187
Sigma-Aldrich
Anti-APEX1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
APE, APE1, APEN, APEX, APEX1, APX, HAP1, REF1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
35
faj reaktivitás
human
koncentráció
6.18 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APEX1(328)
Általános leírás
Apurinic/apyrimidinic (AP) sites occur frequently in DNA molecules by spontaneous hydrolysis, by DNA damaging agents or by DNA glycosylases that remove specific abnormal bases. AP sites are pre-mutagenic lesions that can prevent normal DNA replication so the cell contains systems to identify and repair such sites. Class II AP endonucleases cleave the phosphodiester backbone 5′ to the AP site. This gene encodes the major AP endonuclease in human cells. Splice variants have been found for this gene; all encode the same protein.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-318 of human APEX1 (NP_542380.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1