Fontos dokumentumok
SAB5700059
Sigma-Aldrich
Anti-CRKL antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CRKL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
33
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.51 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRKL(1399)
Általános leírás
This gene encodes a protein kinase containing SH2 and SH3 (src homology) domains which has been shown to activate the RAS and JUN kinase signaling pathways and transform fibroblasts in a RAS-dependent fashion. It is a substrate of the BCR-ABL tyrosine kinase, plays a role in fibroblast transformation by BCR-ABL, and may be oncogenic.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-303 of human CRKL (NP_005198.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1