Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700037
Sigma-Aldrich
Anti-ATF6 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
ACHM7, ATF6, ATF6A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
74
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.01 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATF6(22926)
Általános leírás
This gene encodes a transcription factor that activates target genes for the unfolded protein response (UPR) during endoplasmic reticulum (ER) stress. Although it is a transcription factor, this protein is unusual in that it is synthesized as a transmembrane protein that is embedded in the ER. It functions as an ER stress sensor/transducer, and following ER stress-induced proteolysis, it functions as a nuclear transcription factor via a cis-acting ER stress response element (ERSE) that is present in the promoters of genes encoding ER chaperones. This protein has been identified as a survival factor for quiescent but not proliferative squamous carcinoma cells. There have been conflicting reports about the association of polymorphisms in this gene with diabetes in different populations, but another polymorphism has been associated with increased plasma cholesterol levels. This gene is also thought to be a potential therapeutic target for cystic fibrosis.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human ATF6 (NP_031374.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)