Merck
Összes fotó(8)
Fontos dokumentumok
SAB5700613
Sigma-Aldrich
Anti-GRP78/BiP antibody produced in rabbit
Szinonimák:
BIP, GRP78, HEL-S-89n, HSPA5, MIF2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse, human
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
72
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
1.73 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA5(3309)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the heat shock protein 70 (HSP70) family. It is localized in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER), and is involved in the folding and assembly of proteins in the ER. As this protein interacts with many ER proteins, it may play a key role in monitoring protein transport through the cell.
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human GRP78 / BiP (NP_005338.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)