Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5600272
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM385, purified immunoglobulin
Szinonimák:
CHG A, CgA, beta Granin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM385, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:5000—1:10000
western blot: 1:1000-1:2000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHGA(1113)
Egyediség
This antibody reacts to Human Chromogranin A.
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of human Chromogranin A
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2