SAB5600071
Anti-alpha-Cardiac Actin (ACTC1) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM257, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Actin, alpha cardiac muscle 1
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM257, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:1000-1:2000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTC1(70)
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2