Fontos dokumentumok
A9357
Anti-Actin, Cardiac antibody, Mouse monoclonal
clone AC1-20.4.2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-ACTC, Anti-ACTC1, Anti-Actin alpha cardiac muscle 1, Anti-CMD1R, Anti-CMH11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC1-20.4.2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~42 kDa
faj reaktivitás
rat, human, bovine, chicken, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using digested rat heart tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTC1(70)
mouse ... Actc1(11464)
rat ... Actc1(29275)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)