Fontos dokumentumok
SAB5500037
Sigma-Aldrich
Anti-CD13 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP182, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
IHC
klón:
SP182, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP182, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rabbit, pig
technika/technikák
flow cytometry: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANPEP(290)
Related Categories
Általános leírás
CD13, also known as aminopeptidase N, participates in the final digestion of peptides from stomach, pancreas, and other organs. It expresses by diverse cell types including small intestinal and tubular epithelial cells, macrophages, granulocytes and synaptic membranes. It may be involved in the cleavage of antigen peptides, degradation of neurotransmitters, and angiogenesis. It is one of the useful markers for acute myeloid leukemia or lymphoma.
Immunogén
Synthetic peptide derived from the internal region of human CD13 protein.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)