Fontos dokumentumok
SAB56000325
Sigma-Aldrich
Anti-CD30 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM425, affinity purified immunoglobulin
Szinonimák:
CD30L receptor, Lymphocyte activation antigen CD30, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM425, monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:1000-1:2500
citations:
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies, primary antibodies
klón
RM425, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:1000-1:2500
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNFRSF8(943)
Egyediség
This antibody reacts to human CD30
Immunogén
A peptide corresponding to the C-terminus of human CD30
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)