07-790
Anti-phospho-PKCα (Ser657/Tyr658) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
PRKCA, PKC-alpha, PKCA, PRKACA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat, rabbit
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... PRKCA(5578)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2