Fontos dokumentumok
SAB5500138
Sigma-Aldrich
Anti-Luteinizing Hormone antibody, Rabbit monoclonal
clone SP132, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
klón:
SP132, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP132, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LHB(3972)
Általános leírás
Luteinizing hormone (LH, also known as lutropin) is a tropic hormone which modulates the secretory activity of other endocrine glands. It is produced in the anterior hypophysis of the pituitary gland. The glycoprotein hormone, LH, like follicle stimulating hormone and thyroid stimulating hormone, is composed of a common alpha-subunit but also a specific beta-subunit, which characterizes each of these hormones.
Immunogén
Recombinant human LH protein
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)