SAB5300247
Monoclonal Anti-MMP9 antibody produced in mouse
clone 5G3, ascites fluid
Szinonimák:
CLG4B, GELB, MANDP2, MMP-9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5G3, monoclonal
molekulatömeg
92 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP9(4318)
Related Categories
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against MMP9
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3