Fontos dokumentumok
SAB5201585
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Neuroligin - Hrp antibody produced in mouse
clone S98-7, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti- ASPGX2, Anti-AUTSX2, Anti-HLNX, Anti-KIAA1260, Anti-MGC22376
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
peroxidase conjugate
application:
ICC
IF
WB
klón:
S98-7, monoclonal
faj reaktivitás:
mouse
citations:
technika/technikák:
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S98-7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 125-130 kDa
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Immunogén
Fusion protein amino acids 782-945 (intracellular C-terminus) of mouse Neuroligin 4. ~45% identity with Neuroligin-1, -2 and -3.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)