06-1297
Anti-U1-70K Antibody
from rabbit
Szinonimák:
small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1 snRNP 70 kDa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNRNP70(6625)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected U1-70K on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HepG2 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1