Fontos dokumentumok
SAB4700810
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD279 antibody produced in mouse
clone EH12.2H7
Szinonimák:
PD-1, PD1, PDCD1, SLEB2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
klón:
EH12.2H7, monoclonal
faj reaktivitás:
human, nonhuman primates
citations:
2
technika/technikák:
flow cytometry: 2 μg/mL
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EH12.2H7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, nonhuman primates
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
Q15116
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDCD1(5133)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody EH12.2H7 recognizes CD279 / PD-1 (programmed cell death 1), a 55 kDa type I transmembrane protein expressed above all during T cell development, on activated T cells, activated B cells, and activated monocytes.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)