SAB4700634
Monoclonal Anti-HLA Class I-PE antibody produced in mouse
clone MEM-123, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-123, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG3
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Általános leírás
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2