Fontos dokumentumok
SAB4700340
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNG antibody produced in mouse
clone G-23, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-IFN-γ
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
G-23, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Általános leírás
The antibody G-23 reacts with IFN-gamma, a 20-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells.
Immunogen
Recombinant human IFN-gamma (aa 22-166 representing mature IFN-gamma)
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 2-4 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
David Laurin et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2010, 234540-234540 (2010-07-10)
Adoptive transfer of specific cytotoxic T lymphocytes (CTL) and Cytokine Induced Killer Cells (CIK) following genetic engineering of T-cell receptor zeta hold promising perspective in immunotherapy. In the present work we focused on the mechanisms of anti-tumor action of effectors