Fontos dokumentumok
SAB4700216
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD63-APC antibody produced in mouse
clone MEM-259, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-259, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD63(967)
Általános leírás
The antibody MEM-259 reacts with CD63 (LAMP-3), a 40-60 kDa tetraspan glycoprotein expressed by granulocytes, platelets, T cells, monocytes/macrophages and endothelial cells. Cell surface exposition of CD63 is usually activation-dependent.
Immunogen
HPB-ALL T cell line
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2