Fontos dokumentumok
SAB4700023
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD147-APC antibody produced in mouse
clone MEM-M6/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BSG, Anti-Basigin, Anti-Neurothelin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
klón:
MEM-M6/1, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
flow cytometry: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-M6/1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BSG(682)
Általános leírás
The antibody MEM-M6/1 recognizes an epitope in the N-terminal Ig domain (D1) of CD147 (Neurothelin), a 50-60 kDa type I transmembrane glycoprotein primarily expressed on all leukocytes, red blood cells, platelets and endothelial cells; it is not expressed by resting lymphocytes.
Immunogén
Protein A-CR purified soluble recombinant form of CD147, CD147Rg, which consists of the cDNA coding for the hinge region, CH2-and CH3 domain of human IgG1 (CD147Rg is secreted by transfectants as a dimer)
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)