SAB4501896
Anti-MMP-9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase precursor, CLG4B, GELB, Gelatinase B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 78 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP9(4318)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Immunogen Range: 651-700
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)