Fontos dokumentumok
SAB4300887
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
AAC1, ANT, ANT1, PEO2, T1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
33 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_001142.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC25A4(291)
Egyediség
The antibody detects endogenous level of total SLC25A4 protein.
Immunogen
Recombinant protein of human SLC25A4.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Andrea Dörner et al.
Membranes, 11(11) (2021-11-28)
Reperfusion is the only feasible therapy following myocardial infarction, but reperfusion has been shown to damage mitochondrial function and disrupt energy production in the heart. Adenine nucleotide translocase 1 (ANT1) facilitates the transfer of ADP/ATP across the inner mitochondrial membrane;