204903
Anti-Complement 5b-9 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Terminal Complement Complex, Anti-Membrane Attack Complex, Anti-MAC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (see comments)
Paraffin Sections (see comments, heat pre-treatment required)
Radial Immunodiffusion (use undiluted)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1