Fontos dokumentumok
SAB4200792
Anti-β-Tubulin IV antibody, Mouse monoclonal
clone ONS.1A6, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-TUBB4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ONS.1A6, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~55 kDa
faj reaktivitás
chicken, bovine, rat, mouse, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin Hs68 cells.
immunohistochemistry: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence: a working concentration of 5-10 μg/mL is recommended using human foreskin Hs68 cells.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)