Fontos dokumentumok
SAB4200785
Anti-B2M antibody, Mouse monoclonal
clone 92A, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Beta-2-microglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
92A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~15 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using β2-Microglobulin from human urine.
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using lysate of human HeLa cell line.
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 1 μg/ml β2-Microglobulin from human urine for coating.
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... B2M(567)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: a working concentration of 2.5-5 μg/test is recommended using lysate of human HeLa cell line.
Indirect ELISA: a working concentration of 0.2-0.4 μg/mL is recommended using 1 μg/mL ß2-Microglobulin from human urine for coating.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3