Fontos dokumentumok
SAB4200706
Anti-TM4SF4 antibody, Mouse monoclonal
clone TM4SF-11, hybridoma cell culture supernatant
Szinonimák:
Anti-ILTMP, Anti-il-TMP transmembrane 4 L six family member 4
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
culture supernatant
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TM4SF-11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~27 kDa
faj reaktivitás
rat, human, canine, monkey, mouse, bovine
technika/technikák
immunoblotting: 1:4,000-1:8,000 using whole extract of HCT-116 cells
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TM4SF4(7104)
mouse ... Tm4sf4(229302)
rat ... Tm4sf4(116467)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg