Fontos dokumentumok
SAB4200685
Anti-Glucagon antibody, Mouse monoclonal
clone K79bB10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse, GCG, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K79bB10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat−retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Rat pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
cat ... Gcg(101097825)
dog ... Gcg(403571)
guinea pig ... Gcg(100135526)
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
pig ... Gcg(397595)
rabbit ... Gcg(100341777)
rat ... Gcg(24952)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1