MABN238
Anti-Glucagon Antibody, clone 13D11.33
clone 13D11.33, from mouse
Szinonimák:
4030-01F, 4031-01F, AB932
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13D11.33, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
multiplexing: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GCG(2641)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot detected Glucagon in ELISA.
Luminex® Analysis: A representative lot detected Glucagon in Luminex Assay.
Neuroscience
Sensory & PNS
Minőség
Immunofluorescence Analysis: A 1:8,000 dilution of this antibody detected Glucagon in normal rat pancreas tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Normal rat pancreas tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1