Fontos dokumentumok
SAB4200400
Anti-WIPI-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-ATG18B, Anti-Atg21, Anti-CGI-50, Anti-WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2, Anti-WIPI2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~49 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human G-361 and NIH-3T3 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... WIPI2(26100)
mouse ... Wipi2(74781)
rat ... Wipi2(288498)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)