Fontos dokumentumok
SAB4200226
Anti-PGC-1α(N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-LEM6, Anti-PGC1, Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PPARGC1A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~120 kDa
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
recombinant expression
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells expressing human PGC-1α
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPARGC1A(10891)