SAB1411910
ANTI-PPARGC1A antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1v, PGC1, PPARGC1A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3B5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 37.84 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPARGC1A(10891)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
TRTELRDRFEVFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR