Fontos dokumentumok
SAB3500378
Sigma-Aldrich
Anti-Transthyretin antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-PALB, Anti-TBPA, Anti-TTR
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 15 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TTR(7276)
Immunogen
Transthyretin antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human Transthyretin.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500378.
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Daniela Talhada et al.
PloS one, 14(9), e0221555-e0221555 (2019-09-04)
The unknown role of the carrier protein transthyretin (TTR) in mechanisms of functional recovery in the postischemic brain prompted us to study its expression following experimental stroke. Male C57/B6 mice (age 9 to 10 weeks) were subjected to permanent focal