Fontos dokumentumok
SAB2501931
Sigma-Aldrich
Anti-TTR antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HGNC:12405, HsT2651, PALB, TBPA, transthyretin (prealbumin, amyloidosis type I)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human, rat, canine
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TTR(7276)
Immunogen
Peptide with sequence C-YKVEIDTKSYWK, from the internal region of the protein sequence according to NP_000362.1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2