Fontos dokumentumok
L2420
Monoclonal Anti-LRP1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone LRP1-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-Apolipoprotein receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Lipoprotein receptor-related protein, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LRP1-11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~500 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971) , Lrp1(299858)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay
- immunofluorescence