Fontos dokumentumok
SAB3500372
Sigma-Aldrich
Anti-BTK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ATK, Anti-BPK
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 76 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BTK(695)
Immunogen
BTK antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human BTK.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500372.
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Julie Belliere et al.
Scientific reports, 11(1), 11985-11985 (2021-06-09)
Recent studies suggested that ibrutinib, a Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor, developed for the treatment of chronic lymphocytic leukemia, may prevent NLRP3 inflammasome activation in macrophages, IL-1β secretion and subsequent development of inflammation and organ fibrosis. The role of NLRP3