Fontos dokumentumok
SBP3500372
Sigma-Aldrich
BTK Blocking Peptide for SAB3500372
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
liquid
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
200 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the amino terminus of human BTK (NT).
Alkalmazás
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Kapcsolódás
This peptide blocks the action of antibody SAB3500372.