04-469
Anti-SREBP1 Antibody, clone 2121
clone 2121, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
SREBF1, sterol regulatory element binding transcription factor 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2121, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... SREBF1(6720)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2