Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB2702242
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dengue virus Type 2 NS5 protein antibody produced in mouse
clone GT361, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
IF
WB
klón:
GT361, monoclonal
faj reaktivitás:
Dengue virus
citations:
technika/technikák:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT361, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
103kDa
faj reaktivitás
Dengue virus
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogén
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Dengue virus Type 2 NS5 protein.
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:2000, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Egyéb megjegyzések
Purification: Affinity purified by Protein G
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)