SAB2702245
Monoclonal Anti-Dengue virus NS3 protein antibody produced in mouse
clone GT2811, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT2811, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
69kDa
faj reaktivitás
Dengue virus
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg