Fontos dokumentumok
SAB2108550
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM6
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti- CEAL, Anti- NCA, Anti-CD66c
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
38 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
elérési szám
NM_002483
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEACAM6(4680)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CEACAM6
Biokémiai/fiziológiai hatások
Many breast, pancreatic, colonic and non-small-cell lung carcinoma lines express CEACAM6 and CEACAM5, and antibodies to both can affect tumor cell growth in vitro and in vivo. CEACAM6 expression is elevated in many solid tumors, but variable as a function of histotype. It may be a promising target for antibody-based therapy.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: EIQNPASANRSDPVTLNVLYGPDGPTISPSKANYRPGENLNLSCHAASNP
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3