SAB2701989
Anti-NFE2L2 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
NRF2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
68 kDa
faj reaktivitás
human, avian, alligator, rat, plant, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NFE2L2(4780)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) controls phase II detoxifying enzymes, antioxidants and efflux transporters like P-glycoprotein (P-gp). De novo mutations in NFE2L2 results in a multisystem disorder. It modulates the expression of more than 200 genes.
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)