Fontos dokumentumok
SAB2501616
Sigma-Aldrich
Anti-RHBG (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-SLC42A2, B glycoprotein, Rh family B glycoprotein (gene/pseudogene), Rh type B glycoprotein, Rhesus blood group
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
pig, mouse, bovine
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... RHBG(58176)
Immunogen
Peptide with sequence PLRGGESDTR, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_067350.2
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2